Orders LinkContactUsLinkComponent
Warning signs
Warning signs
Warning of explosive atmosphere, Poliestere, autoadesivo, 200×200 mm
Codice catalogo BRDY810885
Nome del fornitore:   Brady
Warning signs
Codice catalogo BRDY810885
Nome del fornitore:  Brady
Warning signs
Warning signs
Warning of explosive atmosphere, Poliestere, autoadesivo, 200×200 mm
Price
SFr. 5.60
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These safety signs are for the purposes of accident prevention, fire protection, health hazard information and emergency evacuation.
  • Recommended by ISO 7010
  • Colour: Yellow/Black
  • Shape: Triangle
Specifiche
  • Descrizione:
    Warning of explosive atmosphere
  • Dimensioni:
    200×200 mm
  • Materiale:
    Poliestere, autoadesivo
  • Seq:
    28