O-rings
O-ring, DN 100, Silicone
Codice catalogo NEUB5190-100
Nome del fornitore: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Vai a
Product Details & Documents
Silicone O-rings suitable for flat flanges.
Specifiche
- Descrizione:O-ring, DN 100
- Materiale:Silicone
- Seq:02