Pipette tips
20 µl, P5 + P10
ZGENESIGEASP20
Disposable pipette tips for genesig® Easy Pipettes.
: 10 boxes of 96 pipette tips
- Volume:20 µl
- Per uso con:P5 + P10
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
#: 20864.320
: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
#: 83640.320
: VWR Chemicals
Sodio idrossido 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica
#: 31770.294
: VWR Chemicals