Orders LinkContactUsLinkComponent
Griffin beakers, PP
Griffin beakers, PP
25 ml, 49 mm, 34 mm, 1 ml
Codice catalogo BURK7122-0025
Nome del fornitore:   BURKLE
Griffin beakers, PP
Codice catalogo BURK7122-0025
Nome del fornitore:  BURKLE
Griffin beakers, PP
Griffin beakers, PP
25 ml, 49 mm, 34 mm, 1 ml
Price
2.20 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Laboratory beakers according to DIN 12331 and ISO 7056 (Glass) for various uses.
  • PP, highly transparent
  • Blue graduation printed on
  • Shatterproof
When bought in bulk, individual print is possible.
Certifications: ISO 7056
Documents
Specifiche
  • Ø est:
    34 mm
  • Intervallo di laurea:
    1 ml
  • Capacità:
    25 ml
  • Altezza:
    49 mm
  • Seq:
    01