Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffer solutions
pH buffer solutions
Technical buffer solution, 30×20 ml, 11,00, 30
Codice catalogo METT30111135
Nome del fornitore:   Mettler - Toledo
pH buffer solutions
Codice catalogo METT30111135
Nome del fornitore:  Mettler - Toledo
Numero CAS:  
pH buffer solutions
pH buffer solutions
Technical buffer solution, 30×20 ml, 11,00, 30
Numero CAS:  
Price
SFr. 98.70
Log in per disponibilità
1 * 30 ST
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    30
  • Descrizione:
    Technical buffer solution, 30×20 ml
  • Valore pH:
    11,00
Specifiche