Orders LinkContactUsLinkComponent
Test coagulasi
Test coagulasi
Test coagulasi, 3 ml, 10 Ampoul
Catalog # 673333ZL
Supplier:   VWR Chemicals
Test coagulasi
Catalog # 673333ZL
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Test coagulasi
Test coagulasi
Test coagulasi, 3 ml, 10 Ampoul
CAS Number:  
Price
SFr. 296.00
Log in for availability
1 * 10 Ampull
Product Details & Documents
Test di conferma per stafilococchi positivi alla coagulasi.
  • Formulati a standard ISO 6888-1
  • Utilizzabili per differenziare lo Staphylococcus aureus dagli stafilococchi negativi alla coagulasi
Specifications
Specifications
  • Conf:
    10 Ampoul
  • Descrizione:
    Test coagulasi, 3 ml
  • Cat. No.:
    673333ZL
  • Durata a magazzino:
    1080 days (Ampoule)
  • Temperatura di conservazione:
    2...8 °C