Multi-element noble metals standards, VHG
Noble metals standard: Au; Ir; Os; Pd; Pt; Re; Rh; Ru, 100 mg/L, 20% HCl, 500 mL
Codice catalogo PROOVHG-SM40-500
Nome del fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Multi-element noble metals standards, VHG
Codice catalogo PROOVHG-SM40-500
Nome del fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Multi element standards for Au, Ir, Os, Pd, Pt, Re, Rh, Ru at 100 µg/ml in 20% HCl.
Specifiche
Specifiche
- Concentrazione:100 mg/L
- Matrice:20% HCl
- Conf:500 mL
- Descrizione:Noble metals standard: Au; Ir; Os; Pd; Pt; Re; Rh; Ru