Lockout stations, adjustable
Lockout station, large, bianco, 495×127×660 mm
Codice catalogo BRDY050994
Nome del fornitore: Brady
Vai a
Product Details & Documents
These lockout stations (without components) are constructed of sturdy white PS with pre-drilled holes for easy wall mounting.
- Pegboard-style holes for hooks drilled into back (4 hooks supplied standard)
- Built-in lock rail holds a different number of locks depending on lock size
Small station: Holds 10 to 15 locks.
Large station: Holds 15 to 20 locks.
Extra-large station: Holds 20 to 25 locks.
: Lockout components need to be ordered seperately.
Specifiche
- Tipo:Lockout station, large
- Colore:bianco
- Seq:02
- L×P×A:495×127×660 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..