STERI-SILICON STERILE LUBRICANT 1 case = 24 bottles of 237ML 1 * 24 items
Codice catalogo VELTSSIL-02
Nome del fornitore: VELTEK ASSOCIATES
STERI-SILICON STERILE LUBRICANT 1 case = 24 bottles of 237ML 1 * 24 items
Codice catalogo VELTSSIL-02
Nome del fornitore: VELTEK ASSOCIATES
Frequently Bought Together
Acqua, LiChrosolv® per cromatografia, per LC-MS, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acetonitrile ≥99.9%, LiChrosolv® Reag. Ph. Eur., grado gradiente for liquid chromatography, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Neutralizzante per la lavavetreria, neodisher® Z
Nome del fornitore: Dr. Weigert
Acetone ≥99%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Detergenti liquidi per la pulizia automatizzata della vetreria, neodisher® FLA
Nome del fornitore: Dr. Weigert
VWR®, Guanti in Nitrile
Nome del fornitore: VWR Collection
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetonitrile, LiChrosolv®, hypergrade per LC-MS, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Etanolo assoluto ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
VWR®, Soluzione detergente IPASEPT® 70
Nome del fornitore: VWR Chemicals
VWR® NITRILE LIGHT, Guanti in nitrile
Nome del fornitore: VWR Collection
Sodio cloruro, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Cleanroom gloves, latex, sterile, BioClean Maxima™
Nome del fornitore: Nitritex
Disinfectants, ClearKlens Tego® 2000
Nome del fornitore: Diversey