Storage Sacks
Approx. 1250 bags/pack, 0,05 mm, 200×400 mm
Codice catalogo LAMA117
Nome del fornitore: LAMAPLAST
Vai a
Product Details & Documents
LDPE, neutral storage bags.
- With bottom weld
- Can be used for foodstuffs
Documents
TDS Transparent Sack
Scheda dati
Specifiche
- Descrizione:Approx. 1250 bags/pack
- Dimensioni:200×400 mm
- Spessore:0,05 mm