Orders LinkContactUsLinkComponent
Laboratory jacks
200×200 mm, 30 kg, 7 kg, 60 - 275 mm, Adjusting wheel and metal knob
Codice catalogo BOCH11133
Nome del fornitore:   BOCHEM
Laboratory jacks
Codice catalogo BOCH11133
Nome del fornitore:  BOCHEM
Laboratory jacks
Laboratory jacks
200×200 mm, 30 kg, 7 kg, 60 - 275 mm, Adjusting wheel and metal knob
Price
SFr. 346.00
Log in per disponibilità
Product Details & Documents
These lab jacks feature an improved scissor technology with reduced tolerances. The scissor construction is made of ¹⁸/₁₀ stainless steel.
  • Ergonomic round knob (either made of plastic or metal)
  • Smaller models up to 240×240 mm have a simple adjusting wheel which can be operated by hand
  • Larger models from 300×300 mm on should be used with a ratchet, which connects with the special adjusting wheel (ratchet is included)
  • Models with metal knob are autoclavable
DIN 12897
Certifications: DIN 12897
Specifiche
  • Max. Capacità di carico statico:
    30 kg
  • Dimensioni lastra:
    200×200 mm
  • con:
    Adjusting wheel and metal knob
  • Altezza di lavoro:
    60 - 275 mm
  • Max. capacità di carico dinamico:
    7 kg
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Bardatura per piattaforme elevatrici, lunghezza 190 mm
    Bardatura per piattaforme elevatrici, lunghezza 190 mm
    245-0026
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 67.80