Orders LinkContactUsLinkComponent
Pinzette di precisione
Pinzette di precisione
Straight, 150 mm
Codice catalogo BOCH1611
Nome del fornitore:   BOCHEM
Pinzette di precisione
Codice catalogo BOCH1611
Nome del fornitore:  BOCHEM
Pinzette di precisione
Pinzette di precisione
Straight, 150 mm
Price
16.20 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
In acciaio inox ¹⁸/₁₀, antimagnetico. Pinzette di precisione per l'uso in laboratorio, in produzione, ecc.
  • Con punte affilate, piatte e non scanalate
Specifiche
  • Tipo:
    Straight
  • Lunghezza:
    150 mm