Immersion oils
Imersol™ 518 N, Oiler, 20 mL
Codice catalogo 630-0278
Nome del fornitore: ZEISS
Vai a
Product Details & Documents
Increases the resolving power of a microscope. Zeiss Immersol™ is a transparent oil with a refractive index of 1.518. It is free of fluorescence and halogen, and is certified according to ISO 8036-1/2.
- Bubble-free immersion oil
- Suitable for oil immersion objectives from Carl Zeiss
Certifications: ISO 8036-1/2
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Oiler
- Conf:20 mL
- Descrizione:Imersol™ 518 N
Specifiche
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



