Mobile storage cabinets
Mobile storage cabinet, with 1 drawer of 150 mm height, lockable, 1 door right, 450×516×740 mm
Codice catalogo KOTT315-00125
Nome del fornitore: KOETTERMANN
Vai a
Product Details & Documents
Epoxy powder coated steel cabinets
- Optional locks
- Fitted with castors
- Removable shelves
Specifiche
- Descrizione:Mobile storage cabinet, with 1 drawer of 150 mm height, lockable
- Seq:17
- L×P×A:450×516×740 mm
- Porte:1 door right
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..