Orders LinkContactUsLinkComponent
Ladles
Ladles
150 ml, 370 mm, 88 mm, Acciaio inossidabile 316
Codice catalogo SAMPA326-150
Nome del fornitore:   Sampling Systems
Ladles
Codice catalogo SAMPA326-150
Nome del fornitore:  Sampling Systems
Ladles
Ladles
150 ml, 370 mm, 88 mm, Acciaio inossidabile 316
Price
SFr. 61.20
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These ladles made from hygienic stainless steel are ideal for sampling liquid products. The ladles have a crevice free construction so that they can be easily cleaned between batches.
  • Crevice free construction allows easy cleaning between batches
  • Satin finish
Specifiche
  • Ø:
    88 mm
  • Capacità:
    150 ml
  • Lunghezza:
    370 mm
  • Materiale:
    Acciaio inossidabile 316
  • Seq:
    05