Orders LinkContactUsLinkComponent
Powder Spatulas
Powder Spatulas
Powder spatula, 9 g weight, 185 mm
Codice catalogo USBE3283
Nome del fornitore:   USBECK Laborgeräte
Powder Spatulas
Codice catalogo USBE3283
Nome del fornitore:  USBECK Laborgeräte
Powder Spatulas
Powder Spatulas
Powder spatula, 9 g weight, 185 mm
Price
SFr. 3.70
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Double-ended powder spatula made of stainless steel. With one half-rounded and one flat end.
  • Autoclavable
  • Easy to clean
  • 9 mm width
Excellent chemical resistance. High temperature resistance.
Specifiche
  • Descrizione:
    Powder spatula, 9 g weight
  • Lunghezza:
    185 mm
  • Seq:
    01