Tute, ProShield® 20, modello CHF5
bianco, M
Codice catalogo 113-8374
Nome del fornitore: DuPont
Vai a
Product Details & Documents
Questi indumenti SMS generalmente vengono utilizzati, a seconda delle condizioni di tossicità ed esposizione, per la protezione da particelle (tipo 5), schizzi leggeri o spray (tipo 6). Sono la scelta ideale per i lavoratori che cercano protezione contro polvere e sporcizia durante impieghi non gravosi.
- Nylon zipper with flap
- Elasticated 2-piece hood, waist, wrists, and ankles
- Stitched external seams
- Anti-static treatment (EN 1149-5) - on inside in blue and on both sides in white
Colore: bianco o blu
Peso: 43 g/m²
Density: 62 g/m²
Type 5/6, EN 1149, EN 1073-2; Cat. III
: (EU) 2016/425, Type 5/6, EN 1149-5, EN 1073-2; Cat. III.
Specifiche
- Taglia dell'abbigliamento:M
- Colore:bianco
- Cat. No.:113-8374
- Peso:43 g/m²
- Antistatico:+
- Modello:20 - CHF5
- Applicazioni per abiti:General Purpose|Laboratory|Industrial