D(+)-Arabitol 99%
Bottiglia di vetro, 100 g
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
D(+)-Arabitol 99%
Codice catalogo ACRO302871000
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 488-82-4
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: D-Arabitol, (2R,4R)-Pentane-1,2,3,4,5-pentaol
- Numero CAS:488-82-4
- Formula:C₅H₁₂O₅
- Numero MDL:MFCD00004709
- Molecular Weight:152.15 g/mol
- Punto di fusione:97…105 °C
- temperatura di conservazione:Refrigerata
- EINECS:207-686-2
Documents
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White to off-white Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:97 to 105 °C
- HPLC:≥98.5 % (ELSD)
- Specific optical rotation:+10.5° to +13.5° (20 °C, 589 nm) (c=2, 2 % borax)
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:100 g