Agar, Bacteriological Grade
Bottiglia di plastica, 250 g
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Agar, Bacteriological Grade
Codice catalogo ACRO443572500
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 9002-18-0
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Agar Agar
- Numero CAS:9002-18-0
- Numero MDL:MFCD00081288
- Punto di fusione:90 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
Documents
ACRO44357
Scheda di sicurezza
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White to cream to light yellow to beige Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Loss on drying:≤15 % (1 g, 105°C)
- Solubility:(1.5 % in hot water) Clear to slightly opalescent light yellow to yellow solution
- Gel strength:≥700 g/cm² (1.5 %)
- Gel point:32 to 38°C (1.5 %)
- Ash:≤5 %
- pH:6.0 to 7.5 (10 % suspension)
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di plastica
- Conf:250 g