D(-)-Mannitolo ACS
Fusto in plastica, 5 kg
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
D(-)-Mannitolo ACS
Codice catalogo ACRO423920050
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 69-65-8
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Mannitol, (2R,3R,4R,5R)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
- Numero CAS:69-65-8
- Formula:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
- Numero MDL:MFCD00064287
- Molecular Weight:182.17 g/mol
- IndexMerck:13,05769
- Punto di ebollizione:290 - 295 °C (4 hPa)
- Punto di fusione:165…170 °C
- Densità:1,49 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:200-711-8
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Loss on drying:≤0.05 % (5 g, 105°C, 2 hrs)
- Residue after ignition:≤0.01 %
- Specific optical rotation:+23.3° to +24.3° (25°C, 589 nm)
- Heavy metals (ICP-OES):≤5 ppm (as Pb)
- Titrable acid:≤0.0008 meq/g
- Insoluble matter:≤0.01 %
- Reducing sugars:Passes test
Specifiche
- Tipo di conf.:Fusto in plastica
- Conf:5 kg