Estradiol 98%
Bottiglia di vetro, 5 g
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Estradiol 98%
Codice catalogo ACRO436320050
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 50-28-2
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: beta-Estradiol, 17β-Estradiol
- Numero CAS:50-28-2
- Formula:C₁₈H₂₄O₂
- Numero MDL:MFCD00003693
- Molecular Weight:272.39 g/mol
- Punto di fusione:176…180 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White to off-white Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:173 to 179 °C
- Water:≤3.5 %
- HPLC:≥97.5 %
- Specific optical rotation:+76° to +83° (20 °C, 589 nm) (c=1, dioxane)
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:5 g