Acido L(+)-ascorbico ACS
Bottiglia di plastica, 2,5 kg
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Acido L(+)-ascorbico ACS
Codice catalogo ACRO401470025
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 50-81-7
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
- Numero CAS:50-81-7
- Formula:C₆H₈O₆
- Numero MDL:MFCD00064328
- Molecular Weight:176.13 g/mol
- IndexMerck:13,00837
- Punto di ebollizione:553 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:190…192 °C (dec.)
- Densità:1,694 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:200-066-2
- REACH:exempt
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White to light yellow Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Titration Iodimetric:≥99.0 %
- Residue after ignition:≤0.1 %
- Specific optical rotation:+20.5° to +21.5° (25°C, 589 nm) (c=10, H2O)
- Iron (Fe):≤10 ppm
- Heavy metals (ICP-OES):≤20 ppm
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di plastica
- Conf:2,5 kg