Digitonin
Bottiglia di vetro, 5 g
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Digitonin
Codice catalogo ACRO407560050
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 11024-24-1
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Digitonin
- Numero CAS:11024-24-1
- Formula:C₅₆H₉₂O₂₉
- Numero MDL:MFCD00077729
- Molecular Weight:1229.312 g/mol
- Punto di fusione:240 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:234-255-6
- UN:3462
- ADR:6.1,III
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White to yellow Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Loss on drying:≤6 % (1 g, 105°C)
- Appearance of solution:(2.5% in warm EtOH) clear colorless to faint yellow
- Residue after ignition:≤0.3 %
- Specific optical rotation:-45° to -51° (20°C, 589 nm) (c=10, 75% acetic acid)
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:5 g