Cianocobalamina 96%
Bottiglia di vetro, 5 g
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Cianocobalamina 96%
Codice catalogo ACRO405920050
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 68-19-9
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:68-19-9
- Formula:C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P
- Numero MDL:MFCD00151092
- Molecular Weight:1355.38 g/mol
- IndexMerck:12,10152
- Punto di fusione:320 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:200-680-0
Documents
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Red to dark red Crystalline powder or crystals
- Infrared spectrum:Conforms
- Loss on drying:≤12 % (20 mg, 105°C, 2 hrs) (vacuum)
- UV spectrophotometry:≥95 % (on dried substance)
- Ratio of Absorbances:3.15 to 3.45 (A361/A(547 to 559))
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:5 g



