Acqua, extra puro, deionized
Fusto in plastica, 25 L
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Acqua, extra puro, deionized
Codice catalogo ACRO345470250
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 7732-18-5
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Hydrogen oxide
- Numero CAS:7732-18-5
- Formula:H₂O
- Numero MDL:MFCD00011332
- Molecular Weight:18.02 g/mol
- IndexMerck:13,10098
- Punto di ebollizione:100 °C (760 mmHg)
- Punto di fusione:0 °C
- Densità:1 g/cm³
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:231-791-2
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoACRO34547
Scheda di sicurezza
ACRO345470050_TDS_eN
Specifiche del prodotto
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Residue after evaporation:≤25 ppm
- Conductivity:≤5.0 µS/cm
Specifiche
- Tipo di conf.:Fusto in plastica
- Conf:25 L
Specifiche
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



