Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Triphosgene 99% | Avantor

Triphosgene 99%

Bottiglia di vetro, 250 g
Codice catalogo ACRO258952500
Corrosivo
Tossico
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Triphosgene 99%
Codice catalogo ACRO258952500
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  32315-10-9
Triphosgene 99%
Triphosgene 99%

Bottiglia di vetro, 250 g

Numero CAS:  32315-10-9
Price
779.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 250 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  Bis(trichloromethyl) carbonate
  • Numero CAS:32315-10-9
  • Formula:C₃Cl₆O₃
  • Numero MDL:MFCD00062848
  • Molecular Weight:296.75 g/mol
  • Punto di ebollizione:203…206 °C (760 mmHg)
  • Punto di fusione:77…81 °C
  • Densità:1,78 g/cm³
  • temperatura di conservazione:Refrigerata
  • EINECS:250-986-3
  • UN:2928
  • ADR:6.1,II

Dokumente

Specifiche

Risultati dei test sulle specifiche

  • Appearance:
    White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    77 to 81 °C
  • Assay:
    ≥98.5 %

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    250 g

Specifiche

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..