(S)-(-)-Hydroxypyrrolidine 98+%
Bottiglia di vetro, 5 g
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
(S)-(-)-Hydroxypyrrolidine 98+%
Codice catalogo ACRO339430050
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 100243-39-8
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: (S)-(-)-3-Pyrrolidinol, (S)-Pyrrolidin-3-ol, (S)-(-)-3-Hydroxypyrrolidine
- Numero CAS:100243-39-8
- Formula:C₄H₉NO
- Numero MDL:MFCD00192426
- Molecular Weight:87.12 g/mol
- Punto di ebollizione:108…110 °C (8 mmHg)
- Densità:1,048 g/cm³
- Punto di infiammabilità:>110 °C
- temperatura di conservazione:Congelamento
Documents
ACRO33943
Scheda di sicurezza
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Colorless to white to yellow Clear liquid or low melting solid (May darken on storage)
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4870 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
- GC:≥98.0 %
- Specific optical rotation:-5° to -8° (20°C, 589 nm) (c=3.5, CH3OH)
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:5 g



