Polysorbate 40
Bottiglia di vetro, 2,5 L
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Polysorbate 40
Codice catalogo ACRO334140025
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 9005-66-7
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Sorbitan monopalmitate, ethoxylated, Polyoxyethylene sorbitan monopalmitate
- Numero CAS:9005-66-7
- Formula:C₆₂H₁₂₂O₂₆
- Numero MDL:MFCD00165345
- Punto di ebollizione:? 100 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:~ 0,1 °C
- Densità:1,05 g/cm³
- Punto di infiammabilità:>200 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
Documents
ACRO33414
SDS
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Clear to hazy light yellow to dark yellow Viscous liquid or paste
- Infrared spectrum:Conforms
- Acid value:≤3 mg KOH/g
- Hydroxyl value:89 to 105 mg KOH/g
- Saponification value:41 to 55 mg KOH/g
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:2,5 L