Cicloesimide 95%
Bottiglia di vetro, 25 g
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Cicloesimide 95%
Codice catalogo ACRO357420250
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 66-81-9
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Naramycin A, Actidione, 3-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide,
- Numero CAS:66-81-9
- Formula:C₁₅H₂₃NO₄
- Numero MDL:MFCD00082346
- Molecular Weight:281.35 g/mol
- Punto di fusione:107…114 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:200-636-0
- UN:2811
- ADR:6.1,I
Documents
ACRO35742
Scheda di sicurezza
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White to light beige Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:108 to 118 °C
- HPLC:≥94 %
- Specific optical rotation:-25° to -32° (20 °C, 589 nm) (c=1, CHCl3)
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:25 g