Hydrocortisone 98%
Bottiglia di vetro, 100 g
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Hydrocortisone 98%
Codice catalogo ACRO352451000
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 50-23-7
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:50-23-7
- Formula:C₂₁H₃₀O₅
- Numero MDL:MFCD00011654
- Molecular Weight:362.47 g/mol
- Punto di ebollizione:567 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:212…217 °C
- Densità:1,4 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:200-020-1
Documents
ACRO35245
SDS
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White to almost white Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:212 to 217 °C
- HPLC:≥97.5 %
- Specific optical rotation:+150° to +156° (20 °C, 589 nm) (C=1, dioxane)
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:100 g