Propionamide 97%
Bottiglia di plastica, 25 g
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Propionamide 97%
Codice catalogo ACRO162670250
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 79-05-0
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:79-05-0
- Formula:C₃H₇NO
- Numero MDL:MFCD00008039
- Molecular Weight:73.09 g/mol
- IndexMerck:12,08009
- Punto di ebollizione:213 °C (760 mmHg)
- Punto di fusione:79…83 °C
- Densità:1,1 g/cm³ (20 °C)
- Punto di infiammabilità:>100 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:201-172-1
Documents
ACRO16267
Scheda di sicurezza
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Colorless to white to light yellow Powder or crystals or flakes and/or chunks
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:77 to 83 °C
- GC:≥96.0 %
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di plastica
- Conf:25 g



