Sulphamide 98+%
Bottiglia di vetro, 100 g
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Sulphamide 98+%
Codice catalogo ACRO199021000
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 7803-58-9
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Sulphuric diamide
- Numero CAS:7803-58-9
- Formula:H₄N₂O₂S
- Numero MDL:MFCD00011606
- Molecular Weight:96.11 g/mol
- Punto di fusione:87…91 °C
- Densità:1,61 g/cm³
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:232-262-9
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White to practically white Crystalline powder (Free from visible impurities)
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:89.0 to 93.0 °C
- Loss on drying:≤0.5 % (50 °C, 2 hrs) (vacuum)
- Elemental Analysis:≥98.0 %
- Related substances:(TLC) Passes test
- pH:5.0 to 7.0 (10 % in water)
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:100 g