Acido Tereftalico 99+%
Bottiglia di plastica, 5 kg
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Acido Tereftalico 99+%
Codice catalogo ACRO180720051
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 100-21-0
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:100-21-0
- Formula:C₈H₆O₄
- Numero MDL:MFCD00002558
- Molecular Weight:166.13 g/mol
- IndexMerck:12,09306
- Punto di ebollizione:392 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:>300 °C
- Densità:1,472 g/cm³ (20 °C)
- Punto di infiammabilità:260 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:202-830-0
Documents
ACRO18072
Scheda di sicurezza
Thermo Scientific Stockroom Essentials
Letteratura sul prodotto
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Water:≤0.2 %
- Sulfated ash:≤0.001 %
- Titration with TBAH:≥99.0 %
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di plastica
- Conf:5 kg
Specifiche
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



