Chenodeoxycholic acid 97+%
Bottiglia di vetro, 100 g
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Chenodeoxycholic acid 97+%
Codice catalogo ACRO228771000
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 474-25-9
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 3α,7α-Dihydroxycholanic acid, 7α-Hydroxylithocholic acid, 7alpha-Hydroxylithocholic acid, 3α,7α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid, 3α,7α-Dihydroxycholan-24-oic acid, Chenodiol, 3α,7α-Dihydroxy-5β-cholanic acid
- Numero CAS:474-25-9
- Formula:C₂₄H₄₀O₄
- Numero MDL:MFCD00064142
- Molecular Weight:392.58 g/mol
- IndexMerck:12,02096
- Punto di fusione:162…168 °C
- Densità:1,162 g/cm³ (20 °C)
- :Density: 1.162 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:207-481-8
Documents
ACRO22877
Scheda di sicurezza
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White to off-white Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Loss on drying:≤2 %
- Specific optical rotation:+9° to +14° (20°C, 589 nm) (c=2, EtOH)
- Titration with NaOH:≥97.0 % (on dried basis)
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:100 g
Specifiche
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



