Orders LinkContactUsLinkComponent
2,4-Dihydroxybenzaldehyde 98%
2,4-Dihydroxybenzaldehyde 98%
Bottiglia di vetro, 500 g
  ACRO173645000
2,4-Dihydroxybenzaldehyde 98%
  ACRO173645000
 :  95-01-2
2,4-Dihydroxybenzaldehyde 98%
2,4-Dihydroxybenzaldehyde 98%
Bottiglia di vetro, 500 g
 :  95-01-2
757.00 SFr.
1 * 500 g
  •  :95-01-2
  •  :C₇H₆O₃
  •  :MFCD00011686
  •  :138.12 g/mol
  •  :12,08324
  •  :220…228 °C (22 mmHg)
  •  :133…138 °C
  •  :1,448 g/cm³ (-93 °C)
  •  :Ambiente
  •  :202-383-1
Documents
  • Appearance:
    Light beige to pink-orange Powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    134 to 140 °C
  • GC:
    ≥97.5 %
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    500 g