Etilendiammina 99+%
Bottiglia di vetro, 2,5 L
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Etilendiammina 99+%
Codice catalogo ACRO220420025
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 107-15-3
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 1,2-Ethanediamine, 1,2-Diaminoethane
- Numero CAS:107-15-3
- Formula:C₂H₈N₂
- Numero MDL:MFCD00008204
- Molecular Weight:60.1 g/mol
- IndexMerck:13,03829
- Punto di ebollizione:117…118 °C (760 mmHg)
- Punto di fusione:11 °C
- Densità:0,898 g/cm³
- Punto di infiammabilità:38 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:203-468-6
- UN:1604
- ADR:8,II
Documents
ACRO22042
Scheda di sicurezza
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Clear liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4555 to 1.4575 (20°C, 589 nm)
- Water:≤0.5 % (Coulometric)
- GC:≥99.0 %
- Color scale:≤30 APHA
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:2,5 L
Specifiche
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



