DL-Serina 99%
Bottiglia di vetro, 500 g
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
DL-Serina 99%
Codice catalogo ACRO132655000
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 302-84-1
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: (±)-Serine, H-DL-Ser-OH, DL-2-Amino-3-hydroxypropionic acid
- Numero CAS:302-84-1
- Formula:C₃H₇NO₃
- Numero MDL:MFCD00064223
- Molecular Weight:105.09 g/mol
- IndexMerck:13,08534
- Punto di ebollizione:395 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:240 °C (dec.)
- Densità:1,53 g/cm³
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:206-130-6
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White Crystalline powder or crystals
- Infrared spectrum:Conforms
- Loss on drying:≤0.3 % (105°C, 3 h)
- Sulfated ash:≤0.1 %
- UV transmittance:≥95 % (c=10, 2 N HCl, 430 nm) 1 cm cell
- Titration with HClO4:98.5 to 101.5 %
- Chloride (Cl):≤200 ppm
- Sulfate (SO4):≤500 ppm
- Ammonium (NH4):≤200 ppm
- Iron (Fe):≤10 ppm
- Heavy metals (as Pb):≤10 ppm
- Other amino acids:≤0.5 % (TLC)
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:500 g
Specifiche
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



