D(-)Ribosio 99+%
Bottiglia di vetro, 500 g
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
D(-)Ribosio 99+%
Codice catalogo ACRO132365000
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 50-69-1
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:50-69-1
- Formula:C₅H₁₀O₅
- Numero MDL:MFCD00135453
- Molecular Weight:150.13 g/mol
- IndexMerck:12,08371
- Punto di ebollizione:331 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:88…92 °C
- Densità:0,8 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:200-059-4
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White to light yellow to light beige Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Loss on drying:≤1 % (40°C, 5 h, 20 Torr)
- Sulfated ash:≤0.1 %
- HPLC:≥99.0 % (ELSD)
- Specific optical rotation:-19.2° to -20.8° (20°C, 589 nm) (c=4, H2O)
- Heavy metals (as Pb):≤10 ppm
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:500 g