1-Octadecanol 95%
Bottiglia di plastica, 2,5 kg
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
1-Octadecanol 95%
Codice catalogo ACRO129300025
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 112-92-5
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Stearyl alcohol, 1-Hydroxyoctadecane, Heptadecyl carbinol, 1-Octadecyl alcohol
- Numero CAS:112-92-5
- Formula:H₃C(CH₂)₁₆CH₂OH
- Numero MDL:MFCD00002823
- Molecular Weight:270.5 g/mol
- IndexMerck:12,08960
- Punto di ebollizione:210 °C (15 mmHg)
- Punto di fusione:55…58 °C
- Densità:0,805 to 0.815 g/cm³ (60 °C)
- Punto di infiammabilità:185 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:204-017-6
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White Powder or flakes or pellets
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:55 to 60 °C
- GC:≥94 %
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di plastica
- Conf:2,5 kg