Acetanilide 99+%
Fusto in plastica, 5 kg
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Acetanilide 99+%
Codice catalogo ACRO150810051
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 103-84-4
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: N-Phenylacetamide
- Numero CAS:103-84-4
- Formula:C₈H₉NO
- Numero MDL:MFCD00008674
- Molecular Weight:135.17 g/mol
- IndexMerck:13,00051
- Punto di ebollizione:304 °C (760 mmHg)
- Punto di fusione:111…115 °C
- Densità:1,22 g/cm³ (20 °C)
- Punto di infiammabilità:173 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:203-150-7
Documents
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White to beige to grey to light brown Powder or crystals or flakes
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:111 to 115 °C
- GC:≥99.0 %
Specifiche
- Tipo di conf.:Fusto in plastica
- Conf:5 kg