Pirocatechina 99+%
Fibre drum, 10 kg
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pirocatechina 99+%
Codice catalogo ACRO158980100
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 120-80-9
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: o-Dihydroxybenzene, Catechol, 1,2-Dihydroxybenzene
- Numero CAS:120-80-9
- Formula:C₆H₆O₂
- Numero MDL:MFCD00002188
- Molecular Weight:110.11 g/mol
- IndexMerck:13,08089
- Punto di ebollizione:245 °C (760 mmHg)
- Punto di fusione:103…106 °C
- Densità:1,0548 g/cm³ (20 °C)
- Punto di infiammabilità:131 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:204-427-5
- UN:2811
- ADR:6.1,III
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Off-white to grey-brown Crystalline flakes (May darken on storage)
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:103 to 106 °C
- GC:≥99.0 %
- Heavy metals (as Pb):≤10 ppm
- Insoluble matter:≤0.05 % (in water)
Specifiche
- Tipo di conf.:Fibre drum
- Conf:10 kg