Timolo 99%
Bottiglia di plastica, 2,5 kg
: 4-Isopropyl-3-hydroxytoluene, 2-Isopropyl-5-methylphenol, 6-Isopropyl-m-cresol
- :89-83-8
- :2-[(CH₃)₂CH]C₆H₃-5-(CH₃)OH
- :MFCD00002309
- :150.22 g/mol
- :13,09476
- :232 °C (760 mmHg)
- :48…52 °C
- :0,96 g/cm³
- :102 °C
- :Ambiente
- :201-944-8
- :2430
- :8,III
- Appearance:White to off-white Crystalline powder or crystals
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:48 to 52 °C
- GC:≥98.5 %
- Residue after evaporation:≤0.05 %
- Tipo di conf.:Bottiglia di plastica
- Conf:2,5 kg