EDTA 99%, puro
Fusto in plastica, 5 kg
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
EDTA 99%, puro
Codice catalogo ACRO118430050
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 60-00-4
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Kestranal® A, OmniPur® EDTA, Edetic acid, Ethylenediaminetetraacetic acid, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid, 2,2',2'',2'''-(Ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetraacetic acid, (Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, Idranal® II
- Numero CAS:60-00-4
- Formula:C₁₀H₁₆N₂O₈
- Numero MDL:MFCD00003541
- Molecular Weight:292.25 g/mol
- IndexMerck:13,03546
- Punto di ebollizione:614 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:220 °C (dec.)
- Densità:0,86 g/cm³ (20 °C)
- Punto di infiammabilità:>100 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:200-449-4
- REACH:01-2119486399-18
Documents
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:237 to 245 °C
- Titration Complexometric:≥98.5 %
- pH:(sat. soln. in water) Approx. 2 to 3
- Nitrate (NO3):≤0.5 ppm
- Ammonium (NH4):≤2 ppm
- Arsenic (As):≤0.01 ppm
- Iron (Fe):≤0.2 ppm
- Mercury (Hg):≤5 ppb
- Heavy metals (as Pb):≤1 ppm
- KMnO4-reducing substance:≤2 ppm (as SO2)
Specifiche
- Tipo di conf.:Fusto in plastica
- Conf:5 kg