Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Etilendiammina 99%

Fusto in plastica, 10 L
Codice catalogo ACRO118420100
Infiammabile
Corrosivo
Tossico
Salute
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Etilendiammina 99%
Codice catalogo ACRO118420100
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  107-15-3
Etilendiammina 99%
Etilendiammina 99%

Fusto in plastica, 10 L

Numero CAS:  107-15-3
Price
SFr. 304.00
Log in per disponibilità
1 * 10 L
Product Details & Documents
Sinonimi:  1,2-Ethanediamine, 1,2-Diaminoethane
  • Numero CAS:107-15-3
  • Formula:C₂H₈N₂
  • Numero MDL:MFCD00008204
  • Molecular Weight:60.1 g/mol
  • IndexMerck:13,03829
  • Punto di ebollizione:117…118 °C (760 mmHg)
  • Punto di fusione:11 °C
  • Densità:0,898 g/cm³
  • Punto di infiammabilità:38 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:203-468-6
  • UN:1604
  • ADR:8,II

 

Specifiche

Risultati dei test sulle specifiche

  • Appearance:
    Clear colorless to light yellow Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.4555 to 1.4575 (20°C, 589 nm)
  • Water:
    ≤0.5 % (Coulometric)
  • GC:
    ≥98.5 %
  • Sulfate (SO4):
    ≤0.02 %
  • Iron (Fe):
    ≤0.001 %
  • Heavy metals (as Pb):
    ≤0.002 %
  • Salicylic acid:
    ≤0.04 % (HOC6H4COOH)
  • Insoluble matter:
    ≤0.02 %

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Fusto in plastica
  • Conf:
    10 L

Specifiche