Orders LinkContactUsLinkComponent
2,7-Dihydroxynaphthalene 97%
2,7-Dihydroxynaphthalene 97%
Bottiglia di vetro, 500 g
Codice catalogo ACRO115045000
Irritante
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
2,7-Dihydroxynaphthalene 97%
Codice catalogo ACRO115045000
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  582-17-2
2,7-Dihydroxynaphthalene 97%
2,7-Dihydroxynaphthalene 97%
Bottiglia di vetro, 500 g
Numero CAS:  582-17-2
Price
371.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 500 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  2,7-Naphthalenediol, Naphthalene-2,7-diol
  • Numero CAS:582-17-2
  • Formula:C₁₀H₈O₂
  • Numero MDL:MFCD00004085
  • Molecular Weight:160.17 g/mol
  • Punto di ebollizione:375 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:184…189 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:209-478-7
Documents
Certificates
Cerca per numero di lotto
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
  • Appearance:
    Grey Powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    184 to 189 °C
  • GC:
    ≥96.0 %
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    500 g
Specifiche