Isonicotinic acid 99%
Bottiglia di plastica, 2,5 kg
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Isonicotinic acid 99%
Codice catalogo ACRO122590025
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 55-22-1
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Pyridine-4-carboxylic acid, 4-Pyridinecarboxylic acid, 4-Picolinic acid
- Numero CAS:55-22-1
- Formula:C₆H₅NO₂
- Numero MDL:MFCD00006429
- Molecular Weight:123.11 g/mol
- IndexMerck:13,05206
- Punto di ebollizione:260 °C (15 mmHg)
- Punto di fusione:310…315 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:200-228-2
Documents
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White to cream Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Titration with NaOH:≥98.5 %
- HPLC:≥97.5 %
- Specific optical rotation:-190° to -204° (20°C, 589 nm) (c=2,acetone)
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di plastica
- Conf:2,5 kg
Specifiche
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



