4-Nitrobenzaldehyde 99%
Bottiglia di plastica, 500 g
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
4-Nitrobenzaldehyde 99%
Codice catalogo ACRO156995000
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 555-16-8
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:555-16-8
- Formula:C₇H₅NO₃
- Numero MDL:MFCD00007346
- Molecular Weight:151.12 g/mol
- IndexMerck:12,06684
- Punto di ebollizione:300 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:105…106 °C
- Densità:1,546 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:209-084-5
Documents
ACRO15699
Scheda di sicurezza
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Yellow to brown Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:103 to 107 °C
- GC:≥98.5 %
- NMR (1H-NMR):Consistent with structure
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di plastica
- Conf:500 g



