Idrochinone 99%
Fusto in plastica, 10 kg
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Idrochinone 99%
Codice catalogo ACRO120910100
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 123-31-9
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 1,4-Dihydroxybenzene, Quinol
- Numero CAS:123-31-9
- Formula:C₆H₄(OH)₂
- Numero MDL:MFCD00002339
- Molecular Weight:110.11 g/mol
- IndexMerck:13,04833
- Punto di ebollizione:285…287 °C (760 mmHg)
- Punto di fusione:170…174 °C
- Densità:1,332 g/cm³ (20 °C)
- Punto di infiammabilità:165 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:204-617-8
- UN:3077
- ADR:9,III
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White to off-white Crystalline powder or crystals or needles
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:170 to 175 °C
- HPLC:≥98.5 %
Specifiche
- Tipo di conf.:Fusto in plastica
- Conf:10 kg