Metenamina 99%
Fusto in plastica, 10 kg
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Metenamina 99%
Codice catalogo ACRO120610100
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 100-97-0
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Hexamethylenetetramine, Hexamine, Urotropine, Formin
- Numero CAS:100-97-0
- Formula:C₆H₁₂N₄
- Numero MDL:MFCD00006895
- Molecular Weight:140.19 g/mol
- IndexMerck:13,05994
- Punto di fusione:260 °C (subl.)
- Densità:1,33 g/cm³
- Punto di infiammabilità:250 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:202-905-8
- UN:1328
- ADR:4.1,III
Documents
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White Crystalline powder or crystals
- Infrared spectrum:Conforms
- Ash:≤0.1 %
- Titration with HClO4:≥98.5 %
- NMR (1H-NMR):Consistent with structure
- Particle size:≥45 % (> 75 µm)
- Residue after ignition:≤0.05 %
- pH:5 to 7
Specifiche
- Tipo di conf.:Fusto in plastica
- Conf:10 kg



