n-Esadecano 99%, puro
Fusto in metallo, 10 L
: Hexadecane, Cetane
- :544-76-3
- :H₃C(CH₂)₁₄CH₃
- :MFCD00008998
- :226.45 g/mol
- :287 °C (760 mmHg)
- :18 °C
- :0,773 g/cm³
- :135 °C
- :Ambiente
- :208-878-9
- Appearance:Clear colorless Liquid or solid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
- GC:≥98.5 %
- Tipo di conf.:Fusto in metallo
- Conf:10 L



